Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 l
1,9 L
2,8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,9 L |
| Abmessungen (L x B x H) | Außen:252 x 252 x 42 mm; Int.:210 x 210 x 3 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 30 mm (innen), 42 mm (außen) |
| Länge (metrisch) | 210 mm (innen), 252 mm (außen) |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Tablett |
| Breite (metrisch) | 210 mm (innen), 252 mm (außen) |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Mehr anzeigen |