Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0571103
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
5.4 l | |
Weiß | |
290 mm (innen), 352 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
352 x 252 x 81 mm | |
70 mm (innen), 81 mm (außen) | |
Polystyrol | |
190 mm (innen), 252 mm (außen) | |
20/Packung | |
Nicht autoklavierbar |