Learn More
Heidolph™ Inkubationshaube XL für Inkubator 1000 .
Artikelnummer. 10792014 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10792014
Marke: Heidolph™ 5499006000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung als Zusatz zu Inkubationsschüttlern
Mit einer Höhe von 428 mm eignet sich diese Kappe besonders für große Kulturgefäße, wie z. B. 2000 ml-Erlenmeyerkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 115/230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 65°C
Höhe (metrisch) 428 mm