Learn More
3M™ Hochtemperatur-Helm, G3501M-VI
Der 3M™ G3501M-VI Hochtemperatur-Helm verfügt über eine Sperrklinkengurtsystem und ein Stirnband aus Leder für mehr Komfort.
Marke: 3M™ 7100077208
647.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichter, Hitzeschutzhelm, kompatibel mit Augen-, Gesichts- und Gehörschutz
- Stirnband aus Leder für mehr Komfort
- Das Kopfgurtsystem kann um 180 ° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- 1000 V elektrische Isolierung gemäß EN50365 für unmittelbares Arbeiten in Bereichen mit niedriger Elektrischer Spannung
- Zugelassen für den Einsatz bei Temperaturen von -30 bis 150 °C.
- Ratsche
- dielektrisch
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
EN 50365 | |
Stirnband aus Leder | |
53 bis 62 cm | |
Nein |
Weiß | |
Polyamid mit Glasfaser | |
385 g |