missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Horn 1' (25 mm), high gain, solid

Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-147-044

Artikelnummer. 10123304

  • 1135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Leistungsstarke Sonotroden
25,4 mm
Je 1
50 ml bis 1 l
Niedrig
Fest
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote