Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20mL
30mL
50 ml
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Höhe (metrisch):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Packungsgröße:
1 Stück
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
| Beschreibung | Hohe Form |
| Material | Nickel |
| Kapazität (metrisch) | 75mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 54mm |
| Höhe (metrisch) | 57mm |
| Product Type | Nickel-Tiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 37mm |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto