Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit hoher Form
Artikelnummer. 15423595
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20mL
30mL
50 ml
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Höhe (metrisch):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15423595
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035925.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hohe Form
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 50 ml
Außendurchmesser (metrisch) 44mm
Höhe (metrisch) 51mm
Product Type Nickel-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 32mm