Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin Superflow Hochkapazitätsharz
Artikelnummer. p-8010672 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
4 ml
20 ml
50 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12856456
Marke: IBA Lifesciences 21208002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
  • Leistungsstarke Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 6 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.  
Spezifikation
Menge 4 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen Biotin: > 900 nmol/ml Harz
Produkttyp Hochleistungsfähige Harzsuspension
Nur für Forschungszwecke.