Learn More
FTM Technologies™ Hi5VP Abzugskabinen
Wird für Filtrationsanforderungen verwendet, bei denen ein kanalisierter Raum benötigt wird. FTM Technologies™ HI5VP Extraktionskabinen haben geformtes, bruchsicheres Glas mit einer Dicke von 6 mm.
Marke: FTM Technologies™ HI5VP
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Die Vorderseite des Standes ist völlig offen
- Zu den Anwendungen gehören chemische Handhabung, Sprühen, Pulverisieren und Lackieren
- Auch geeignet zum Reinigen von Lösungsmitteln, Wannen oder Maschinen, die eine große Menge an Dämpfen erzeugen
- Kann als Recycling oder als Filterabzug mit Aktivkohle- oder Staubfilter verwendet werden
- Kann auch mit externer Evakuierung verwendet werden (Filter für Evakuierung und Abluftkanal)
Specifications
800 x 700 x 700 mm | |
50 Hz | |
33 kg |
50 bis 450 m3/h | |
230 V |
Standard fume cabinets
DateigrößeVersion: 693 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
FTM Technologies™ Hi5VP Abzugskabinen > Abmessungen (L x B x H): 800 x 700 x 700 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction