Beschreibung
- Doppelband und verstärktes Reflektorband
- Velcro™-Klettverschluss
- Entspricht EN471 Klasse 2
- Waschbar bei bis zu 40 °
- 100 % Polyester
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Farbe | Yellow |
Modell | SW22 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alexandra™ Hi-Vis Weste Jacke, Gelb >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur