Learn More
Brady™ HH85 Handheld-RFID-Lesegerät LTE mit Pistolengriff - UHF, NFC, Barcode
HH85 RFID ACD-Lesegeräte sind ausgezeichnete RFID-Scangeräte und ergänzen die Brady SmartID-Lösungen perfekt. Das HH85-Modell ist eine robuste Ausführung mit einem Pistolengriff. Robuste Scanner mit Pistolengriff und langlebigem Akku für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Marke:  Brady™ 310384
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64200kg
Artikelnummer. 17825275
  • 4600.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Scanner mit Pistolengriff und langlebigem Akku für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
  • Ergonomisches Design für eine lange Nutzung, IP65-Schutzklasse und Fallbeständigkeit
  • Perfekte RFID-Lesbarkeit für zahlreiche RFID-Etiketten
  • Größerer Lesebereich bei Verwendung der Dipolantenne
  • Rascher Akkuwechsel: aufgebrauchter Akku lässt sich in wenigen Sekunden durch einen voll aufgeladenen Akku ersetzen
  • HH85 RFID ACD-Lesegeräte sind ausgezeichnete RFID-Scangeräte und ergänzen die Brady SmartID-Lösungen perfekt. Das HH85-Modell ist eine robuste Ausführung mit einem Pistolengriff.
Spezifikation
Spezifikation
≤1000 Tags/sec.
Brady HH85 Reader UHF ACD LTE 2Dimg EU
1 Reader
Handheld
214 mm
87 mm
135 mm
0.642 kg
ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
≤15 m
Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
Android 10
100/240 V at 50/60 Hz
Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
1280 x 720
2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
8.4 in.
3.4 in.
5.3 in.
22.65 oz.
RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
10 to 95% (Non-condensing)
2 Years