Learn More
Brady™ HH83 Handheld LTE - HF, NFC, Barcode
Artikelnummer. 17885265
Click to view available options
Anschlusstyp:
Tragbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17885265
Marke: Brady™ 310379
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die HH83-Lesegeräte wurden für die schnelle, genaue und zuverlässige Erfassung von Barcode-Daten entwickelt. Robuste Lesegeräte für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
  • Robuste Lesegeräte für die Datenerfassung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
  • Ergonomisches Design für eine lange Nutzung, IP65-Schutzklasse und Fallbeständigkeit
  • Upgrade auf die RFID-ACD-Variante bei Bedarf möglich
  • Objekterkennungssensor (ToF) zum automatischen Auslösen des Scanvorgangs
  • Rascher Akkuwechsel: aufgebrauchter Akku lässt sich in wenigen Sekunden durch einen voll aufgeladenen Akku ersetzen
  • Die HH83-Lesegeräte wurden für die schnelle, genaue und zuverlässige Erfassung von Barcode-Daten entwickelt.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 177 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 78 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.1 in.
Tiefe (metrisch) 35 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 1.4 in.
Gewicht (metrisch) 340 g
Gewicht (angloamerikanisch) 11.99 oz.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
Luftfeuchtigkeit 10 to 95% (Non-condensing)
Enthält Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
Gewährleistung 2 Years
Softwaretyp Android 10
Menge 1 Reader
Typ Brady HH83 Reader 2D Imager/LTE
Anschlusstyp Tragbar
Datenspeicher 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
Displaytyp Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
Stromversorgung 100/240 V at 50/60 Hz
Auflösung 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH83-2D-LTE