Learn More
HGF Activator Antibody (101), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-89418FR
Artikelnummer. 18424808
  • 625.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HGF Activator Monoclonal antibody specifically detects HGF Activator in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HGF Activator
Monoclonal
DyLight 680
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
3083
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
101
ELISA
HGF activator, HGFA, HGFAC
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human HGF Activator (NP_001519.1; Met 1-Ser 655).
0.1 mL