Learn More
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368340
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368340
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10368340
Marke: Thermo Scientific Acros 204720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-26-2
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008240
InChI-Schlüssel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-Name Hexan-1-amin
SMILES CCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexylamine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 130.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5NH2
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 5 mL
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14g/L (20°C).
Viskosität 0.83 mPa.s (20°C)
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >