Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexokinase, Hefe
Artikelnummer. 15425969
Click to view available options
Menge:
10 kU
1 kU
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
Artikelnummer. 15425969
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63795.J+
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dient zur Katalysierung der Phosphorylation von D-Hexose-Zucker in C6-Position unter Verwendung von ATP als Phosphatquelle. Zur Bestimmung von Glukose, Fructose, Mannose und ATP.
Hexokinase is used to catalyzes the phosphorylation of D-hexose sugars at the C6 position utilizing, ATP as a phosphate source. Used to determine glucose, fructose, mannose and ATP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 10 kU
Form Lyophilisiert