Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HPLC-Sechskant-Verbindungsstücke
Bietet ideale Verbindungen in HPLC-Systemen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0730010
Artikelnummer. 15288903
  • 131.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl 10-32 Faden
  • Die inerte Kontaktfläche sorgt für Biokompatibilität
  • Optimal für den Einsatz mit Korrosionsmittelproben
Spezifikation
Spezifikation
Kel-F Hülsen für Sechskant-Anschlussstücke
11963
Edelstahl
5000 psi
Zur Verwendung mit SGE GLT-Säulen