Learn More
Hexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10102250
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-62-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004421
InChI-Schlüssel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC-Name Hexansäure
SMILES CCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanoic acid
Azidität 473 to 493mg KOH/g
Schmelzpunkt -3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 202.0°C to 203.0°C
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CO2H
Brechungsindex 1.4150 to 1.4180
Menge 500 g
Beilstein 02, 321
Merck Index 15, 1761
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 3.23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.