Learn More
Hexamethylenimin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10741735
Hexamethylenimin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741735
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10741735
Marke: Thermo Scientific Acros 120590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-49-9
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.17
MDL-Nummer MFCD00006934
InChI-Schlüssel ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
IUPAC-Name Azepan
SMILES C1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyleneimine
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 138.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 25 mL
Beilstein 20, 94
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in strongly alkaline materials, soluble in methanol, ethanol, benzene and ether
Formelmasse 99.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexamethyleneimine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hexamethylenimin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >