Learn More
Hexamethyldisiloxan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443814
Hexamethyldisiloxan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443814
2500 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11443814
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11848.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule. It is also used to make low-k dielectric materials for the semi-conductor industries by plasma-enhanced chemical vapor deposition(PECVD) method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für 1H-NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung chemischer Verschiebungen. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von low-k-dielektrischen Materialien für die Halbleiterindustrie durch die plasmaverstärkte chemische Dampfabscheidung (PECVD) verwendet.
Löslichkeit
Schwer mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
Summenformel C6H18OSi2
MDL-Nummer MFCD00008265
InChI-Schlüssel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.764
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.377
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736258
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 162.379
Formelmasse 162.38
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexamethyldisiloxane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexamethyldisiloxan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >