Learn More
Hexakis(1H,1H,ωH-Perfluoroalkoxy)Phosphazen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15167432
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 105809-15-2
Summenformel C6H18N3P3
Molekulargewicht (g/mol) 2120
InChI-Schlüssel DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-Trien
SMILES CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Dichte 1.8000g/mL
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3490 to 1.3570
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.8
Synonym ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formelmasse 2120
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.