Learn More
Hexacosansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740751
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-46-7
Summenformel C26H52O2
Molekulargewicht (g/mol) 396.7
MDL-Nummer MFCD00002811
InChI-Schlüssel XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC-Name Hexacosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexacosanoic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 87.0°C to 89.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)24COOH
Brechungsindex 1.4301
Menge 100 mg
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formelmasse 396.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzendes flauschiges kristallines Pulver