Learn More
Hexachloracetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478890
Hexachloracetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478890
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11478890
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23259.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-16-5
Summenformel C3Cl6O
Molekulargewicht (g/mol) 264.73
MDL-Nummer MFCD00000796
InChI-Schlüssel DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-2-on
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroacetone
Schmelzpunkt -2°C
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2661
Beilstein 1707475
Formelmasse 264.75
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10177706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23259.0B,B23259.30,B23259.22
Chargennummer10146546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23259.0B,B23259.30,B23259.22
Chargennummer10170453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23259.0B,B23259.30,B23259.22
ChargennummerGBFA031870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23259.0B,B23259.30,B23259.22
Chargennummer10228644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23259.0B,B23259.30,B23259.22
Name des Produkts
Hexachloracetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >