Learn More
Kobalt(III)-hexaaminchlorid, 99.999%, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481811
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10534-89-1
Summenformel H18Cl3CoN6
Molekulargewicht (g/mol) 267.47
MDL-Nummer MFCD00036304
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaamminecobalt(III) chloride
Schmelzpunkt 217°C
Namenshinweis 99.999%
Farbe Orange bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 267.47
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetallbasis