Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen – 230V/AC 50/60 Hz
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Diese Öfen bieten eine ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Marke: Thermo Scientific™ 51028139
1878.89 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Trockenschränke sind die ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Heratherm General Protocol Trockenschränke bieten eine Auswahl an Optionen mit Schwerkraftkonvektion für schonendes Trocknen und Erwärmen oder mit mechanischer Konvektion für schnelleres Trocknen und Erwärmen und eine überragende Temperaturkonstanz. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±4,4 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von ±0,4 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,8 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C.
- Fünf Größen (60, 100 oder 180, 400 oder 750 l)
- Betriebstemperaturen von 50 °C bis 250 °C.
- Automatisches Übertemperatur-Alarmsystem zum Schutz der Proben
- Niedriger Gesamtenergieverbrauch
- Eingebaute Zeitsteuerung
- Hervorragendes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Fassungsvermögen
- Korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Bedienung über Touch-Tasten
- Einfacher Zugriff — Türen lassen sich um mehr als 180 °C öffnen
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
50 bis 250°C | |
2 geliefert/13 max | |
Ein/Aus-Schalter | |
56.5 x 53 x 72 cm (22.2 x 20.9 x 28.3 in.) | |
56.5 cm | |
12.9 Zoll | |
32.8 cm | |
18.9 Zoll | |
48 cm | |
41.5 cm | |
230 V | |
7.9 A |
65 l | |
Schwerkraftkonvektion | |
± 0.4 °C | |
41.5 x 32.8 x 48 cm (16.3 x 12.9 x 18.9 in.) | |
22,2 in. | |
20.9 Zoll | |
53 cm | |
28.3 Zoll | |
72 cm | |
16.3 Zoll | |
230 V, 50/60 Hz | |
1800 w | |
50/60 Hz |
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens