Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Artikelnummer. 10110080 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
61 L
62 L
97 L
99 L
168 L
170 L
Typ:
Mechanische Konvektion
Schwerkraftkonvektion
Elektrische Anforderungen:
208/240 V / 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Material:
Beschichteter Stahl
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10110080
Marke: Thermo Scientific™ 51028546
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit diesen Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind.
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Entscheiden Sie sich für ein Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen.
Heratherm Advanced Protocol Security Trockenschränke werden als Modelle mit natürlicher Konvektion und Modelle mit mechanischer Konvektion angeboten. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,5 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±1,5 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.
  • Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
  • Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
  • Automatische Trocknungsfunktion deaktiviert die Wärmezufuhr, wenn die Proben trocken sind, und spart somit Energie (Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion ist ein optionaler Probensensor erforderlich.)
  • Modelle mit mechanischer Konvektion: Einstellbare Lüftergeschwindigkeit bietet Flexibilität bei der Anwendung
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche Ein/Aus-Zyklen
  • Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
  • Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
  • Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
  • Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
  • Programme können automatisch wiederholt werden
  • Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
  • Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
  • Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display
Kapazität (metrisch) 168 L
Temperatur (metrisch) 50°bis 330 °C
Typ Schwerkraftkonvektion
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2 geliefert/19 max.
Steckertyp Länderspezifisch
Temperaturstabilität ±0,3 °C
Zeitschaltuhr wöchentlich/Echtzeit/Stunde
Abmessungen (T x B x H) innen 22,2 x 17,2 x 26,8 in. (56,4 x 43,8 x 68 cm)
Abmessungen (L x B x H) 29,1 x 25,2 x 36,2 in. (73,8 x 64 x 92 cm)
Länge (angloamerikanisch) 29,1 in.
Länge (metrisch) 73,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 25,2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 17.2 Zoll
Breite (metrisch) 64 cm
Innenbreite (metrisch) 43,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 36,2 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 26,8 in.
Höhe (metrisch) 92 cm
Innenhöhe (metrisch) 68 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 22,2 in.
Innentiefe (metrisch) 56,4 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 3100 w
Stromstärke 13,3 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.