Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ofen, 750 l, mechanische Konvektion, beschichtete Außenfläche, 400 VAC 3/N/PE, 50/60 Hz
Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.
Marke: Thermo Scientific™ 51029348
8668.80 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm Advanced Protocol Öfen verfügen über eine mechanische oder Schwerkraftkonvektionstechnologie mit ausgezeichneten Temperaturwerten und bieten Flexibilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Heratherm Advanced Protocol Öfen bieten eine unübertroffene Temperatur-Performance–das flexible Arbeitsgerät im Labor, das für mehrere Anwendungen eingesetzt werden kann.
Heratherm Advanced Protocol Trockenschränke sind wahlweise als Modelle mit natürlicher Konvektion oder als Modelle mit mechanischer Konvektion lieferbar. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,9 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±3,0 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.
- Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
- Einstellbare Lüfterdrehzahl für anwendungsbezogenen Luftstrom bei Modellen mit Umluft (z.B. Trocknen von Pulvern)
- Hohe Geschwindigkeit für beschleunigtes Trocknen und Erwärmen, kurze Erholungszeiten sowie beste Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit
- Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
- Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
- Mit einstellbarer Lüfterdrehzahl und elektronisch gesteuerter Frischluftklappe
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein (bei Geräten großer Kapazität nicht verfügbar)
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display | |
731 L | |
Mechanische Konvektion | |
2 geliefert/39 max. | |
± 3,1 °C | |
30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm) | |
77 cm | |
39,5 in. | |
100,4 cm | |
52,6 in. | |
133,5 cm | |
54,5 cm | |
400 V | |
12 A |
51029348 | |
Umgebungstemperatur +10 bis 250 °C | |
Beschichteter Stahl | |
Länderspezifisch | |
54,5 x 100,4 x 133,5 cm (21,5 x 39,5 x 52,6 in.) | |
30,3 in. | |
49,7 in. | |
126,1 cm | |
60,8 in. | |
154,5 cm | |
21,5 in. | |
400 V, 50/60 Hz | |
5750 w | |
50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.