Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Optionen und Zubehör
Artikelnummer. 10310364 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ablagekorb
Abluftanschluss mit Zugunterbrecher, Zubehör
Modul mit eingerückter Arbeitsfläche
Modul mit flacher Arbeitsfläche
Vibrationsgedämpfte Arbeitsfläche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10310364
Marke: Thermo Scientific™ 50073669
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Arbeitsflächen, Abluftübergänge und Körbe
Typ: 2 Ablagekörbe mit zusätzlicher Hängestange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Modul mit eingerückter Arbeitsfläche, 900 mm breit (316SS)
Produkttyp Modul mit eingerückter Arbeitsfläche
Außenbreite (metrisch) 900 mm
Gehäusematerial 316 SS
Breite (metrisch) 900 mm