Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Artikelnummer. 10470484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Elektronisch höhenverstellbares Untergestell
Fußstützstab
Rollen
Untergestell
Verstellbares Untergestell
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fixe und manuell verstellbare Standfüße
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Nicht-elektrisches Gestell 0,9 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,2 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,5 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,8 m
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10470484
Marke: Thermo Scientific™ 50116441
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heraguard ECO 0.9
Beschreibung Ermöglicht eine ECO Arbeitshöhe von 760 mm
Produkttyp Untergestell
Gesamthöhe (metrisch) 680 mm