Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der HFC Serie
Artikelnummer. 12354993 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
208 bis 230 V 50 Hz
230 V/50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (252)
Boxen (348)
Boxen (396)
Boxen (63)
Abmessungen (T x B x H) außen:
75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.)
Steckertyp:
EU
NEMA 6-15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12354993
Marke: Thermo Scientific™ HFC1390TV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie Proben zuverlässig mit diesen Ultra-Tiefkühltruhen, die in vier Größen aus kaltgewalztem Stahl erhältlich sind.
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in diesen Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC Ultratiefkühltruhen bis -86 °C, aus kaltgewalztem Stahl, erhältlich in vier Größen. Die mit einem hochmodernen Kältesystem ausgestatteten Tiefkühlgeräte weisen alle Funktionen unserer ExF und DxF Tiefkühlgeräte zum Schutz Ihrer Proben auf und sind zur Maximierung des Fassungsvermögens mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Bedienerfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld
  • 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
  • Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
  • 5 Zoll (127 mm) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung
  • Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für fortlaufende Überwachung
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Leicht herausnehmbarer Luftfilter
  • Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
Vorteile:
  • Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind
  • Innendeckel schützen große Probenmengen vor der Umgebungstemperatur, wenn eine einzelne Probe entnommen wird
  • RS-232-Schnittstelle und 4 mA- bis 20 mA-Analogausgänge für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber.
  • Durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HERAfreeze HFC-Serie Ultratiefkühlschrank, Kapazität für 252 Kisten, 230 V, 50 Hz
Typ Ultratiefkühlgerät, Truhe
Kapazität (angloamerikanisch) 12,7 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 359,6 L
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Ausführung der Tür 1 außen, 5 innen
No. of Doors 6
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, FDA Klasse I, UL
Modell Truhe, HERAfreeze
Display LED mit Drucktasten
Regelungsart LED mit Drucktasten
Produktlinie HERAfreeze
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Wassergekühlt Optional
Abmessungen (T x B x H) außen 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 47 x 108 x 71.1 cm (18.5 x 42.5 x 28 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optionaler 7-Tage-Datenschreiber
Datenausgabe RS-485, 4 – 20 mA, potentialfreier Kontakt – Standard
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Einzelne Kennung
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 12 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Frequenz 50 Hz
Spannungskompensation Inverswandler
Fläschchenkapazität 25.200 x 2 ml
Kältemittel R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 716 lb.
Versandgewicht (metrisch) 325 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 666 lb.
Gewicht (metrisch) 701 kg
Aufnahmevermögen Boxen (252)