Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge™ X1 Zentrifugenserie
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Multifuge™ X1 Zentrifugenserie mit verschiedenen Rotoren und Adaptern für unterschiedliche Anwendungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IVD-konform; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230 V-Modelle erfüllen die Normen EN 292, EN 61326, EN 55011B.UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Fassungsvermögen | 4 x 400 ml |
Max. RZB | 25830 x G |
Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min |
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Multifuge™ X1, für die es eine breite Palette an Rotoren und Adaptern gibt, können Sie vielfältige Laboranwendungen durchführen. Mit hohem Durchsatz bei energieeffizientem Betrieb kann man mit dieser Zentrifugenserie eine Reihe von allgemeinen Verarbeitungsprozessen handhaben, einschließlich Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Blutauftrennung und Mikrobiologie. Die Universalzentrifuge verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,6 Liter (4 x 400 ml) und ist als luftgekühltes oder gekühltes Modell erhältlich, das sich ideal für die Zentrifugation temperaturempfindlicher Proben eignet.
Einfache Bedienung:
- Das System bietet ein intuitives Bedienfeld mit digitalem Display.
- Alle wichtigen Laufparameter wie Soll- und Istwerte werden auf dem Display angezeigt.
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können mit direkter Tastatureingabe sogar während des Laufs verändert werden.
- Die Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels (und optionales automatisches Öffnen) auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck.
- Die moderne Temperaturregelung zeigt die Lufttemperatur in der Kammer und die Probentemperatur an. Dadurch wird eine präzise Temperaturkontrolle der Probentemperatur während des Laufs sichergestellt.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Einfacher und schneller Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick sicher verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern sind damit überflüssig.
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen.
- Das System verbessert die Sicherheit und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse.
Platzsparendes Design:
- Kompakte, platzsparende Abmessungen.
- Die geringe Höhe und die abgerundete Bauweise erlauben eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes.
Energieeffizient:
- Durch schnelle und leichte Rotoren kann Energie bei Standardprotokollen eingespart werden, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen
Luftgekühlte Multifuge X1:
- Abmessungen: L x B x H: 60,5 × 44 × 36 cm [87 cm offen]
- Nettogewicht: 57,5 kg
Gekühlte Multifuge X1:
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- L x B x H: 60,5 × 62,3 × 36 cm [87 cm offen]
- Nettogewicht 91,5 kg
Bestellinformationen:
Die Multifuge X1 Serie kann eine Vielzahl an Rotoren und Adaptern wie z. B. Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren aufnehmen. Damit sind mindestens 14 Rotorkonfigurationen möglich. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Mikrotiterplatten
- Bioproduktion
- Lebensmittelsicherheit
- Bluttrennung
- Verarbeitung von Körperflüssigkeiten
- Pharmazeutika
- Biotechnologie
- Stammzellen
- Mikrobiologie
- Molekularbiologie
- Proteomik
- Genomik
Spezifikation
IVD-konform; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230 V-Modelle erfüllen die Normen EN 292, EN 61326, EN 55011B.UL, CE, CSA, zertifizierte Biosicherheit | |
4 x 400 ml | |
15.200 U/min | |
digital | |
99 Programme (5 mit direktem Zugang key) | |
£ 23,8 | |
In 14.2. | |
36 cm |
Mikroprozessor | |
25830 x G | |
Multifuge™ | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
99 h 59 min plus HALTEN | |
60,5 cm | |
34,3 in. | |
87 cm |