Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Tischzentrifuge, klein
Führen Sie klinische und forschungsbezogene Anwendungen mit dieser Tischzentrifuge durch. Sie verfügt über innovative Technologien auf einer kleinen Stellfläche.
Marke: Thermo Scientific™ 75007214
6800.44 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Führen Sie klinische und wissenschaftliche Anwendungen mit der Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 durch. Die kleine Tischzentrifuge verfügt über eine intelligente, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, außergewöhnliche Kapazität und eine kompakte Bauweise und ist als luftgekühltes oder gekühltes Modell lieferbar.
Innovative Technologien:
- Die sichere Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Funktion mit Drucktastenverriegelung ermöglicht den Austausch des Rotors in nur drei Sekunden und sorgt durch das einfache Einsetzen und Entnehmen des Rotors für einen bequemen Zugang zur Kammer beim Reinigen
- Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen
- Optimieren Sie den Platz auf dem Labortisch mit maximaler Kapazität:
- Ausschwingrotoren für bis zu 8 x konische 50 ml-Röhrchen, 24 x 5/7 ml-Blutabnahmeröhrchen, Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen
- Flexibel einsetzbarer Festwinkelrotor zum Zentrifugieren von konischen 50 ml-Röhrchen mit über 12.000 x g oder einer Vielzahl von Mikroröhrchen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30.279 x g
Klinische Anwendungen:
- Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen in Ausschwingrotor-Konfiguration
- Der Auto-Lock-Rotorwechsel vereinfacht die Reinigung mit einem vollen Zugriff auf die Rotorkammer.
Forschungsanwendungen:
- Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
- Auto-Lock Rotorwechsel für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
Weitere Merkmale:
- Niedriger Geräuschpegel, z. B. nur 52 dBA bei einer Leistung von 17.850 U/min/30.279 x g (mit einer Megafuge 8R Zentrifuge), sorgen für ein ruhiges Labor.
- Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen und alphanumerischer Programmbenennung
- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für ein problemloses Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
- Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen wie z. B. UL, CE und IVD
† Bioabdichtungszertifikat von Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Spezifikation
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
3260 x G (TX-150 Rotor), 30,279 x G (MicroClick 24 x 2 Rotor) | |
12,6 in. | |
26,4 in. | |
<52 dB(A) (mit 24x 2 MicroClick-Rotor); <56 dB(A) mit allen Rotoren | |
18,1 in. | |
750 w | |
Megafuge 8R Tischzentrifuge, klein | |
Mikroprozessor | |
156 lb. (71 kg) | |
99 h 59 min, Dauerbetrieb | |
Megafuge™ | |
2 (Standard und sanft) | |
70 cm | |
230 V |
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 17.850 U/min (24x 2 MicroClick-Rotor) | |
Ja | |
32 cm | |
67 cm | |
Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel | |
46 cm | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien | |
230 V, 50/60 Hz | |
Direkte, bürstenlose Induktion | |
3 direkte Programmtasten und 96 zusätzliche, über einen Ordner zugängliche Programme, alle mit alphanumerischer Programmbenennung | |
-10 bis +40 °C | |
27,5 in. | |
50/60 Hz | |
TX-150 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen