Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 Tischzentrifuge, klein
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15153263 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Max. Geschwindigkeit:
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2)
4.500 U/min (TX-150 Rotor), 17.850 U/min (24x 2 MicroClick-Rotor)
Gekühlt:
Ja
Nr.
Beschreibung:
Megafuge 8 Kleine Tischzentrifuge
Megafuge 8R Tischzentrifuge, klein
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15153263
Marke: Thermo Scientific™ 75007211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Führen Sie klinische und forschungsbezogene Anwendungen mit dieser Tischzentrifuge durch. Sie verfügt über innovative Technologien auf einer kleinen Stellfläche.
Führen Sie klinische und wissenschaftliche Anwendungen mit der Thermo Scientific™ Megafuge™ 8 durch. Die kleine Tischzentrifuge verfügt über eine intelligente, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, außergewöhnliche Kapazität und eine kompakte Bauweise und ist als luftgekühltes oder gekühltes Modell lieferbar.
Hauptmerkmale:
  • Sicherer Austausch des Rotors in weniger als drei Sekunden dank Drucktastenverriegelung zum reibungslosen Einsetzen/Entnehmen und einfacher Zugang zur Kammer beim Reinigen
  • Die aerosoldichten Optionen mit zertifiziertem† Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel sind auch einhändig und mit Handschuhen gut zu bedienen
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien mit umfassender Chemikalienbeständigkeit von außergewöhnlicher Stärke für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Optimieren Sie den Platz auf dem Labortisch mit maximaler Kapazität
Klinische Anwendungen:
  • Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen in Ausschwingrotor-Konfiguration
  • Erweiterte Programmieroptionen einschließlich Kennwortschutz
Forschungsanwendungen:
  • Kapazität 8 x 50 ml im Ausschwingrotor, vier Mikrotiterplatten oder 30 Filtrationssäulen für Forschungsanwendungen
  • Rotorwechsel für hohe Anwendungsflexibilität – müheloser Wechsel zwischen 50 ml-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen
Weitere Merkmale:
  • Der geräuscharme Betrieb (weniger als 61 dBA) sorgt für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung
  • One-Touch-Bedienung mit vorgespeicherten Protokollen und Kennwortschutz
  • Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für ein problemloses Ablesen der Parameter auch aus einiger Entfernung
  • Handschuh- und Reinigungsmittelfreundlich
  • Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch
  • Erfüllt die neuesten klinischen Sicherheitsnormen von UL, CE und IVD‡
† Aerosoldichtigkeit zertifiziert durch Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, Großbritannien
‡ IVD-konform entsprechend Richtlinie 98/79/EG bei Verwendung zusammen mit dem Hämatokritrotor und den zugehörigen Zubehörteilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Max. Geschwindigkeit 4.500 U/min (TX-150 Rotor), 16.000 U/min (mit Rotor MicroClick 24 x 2)
Max. RZB 3,260 x g (mit TX-150 Rotor), 24,328 x g (mit MicroClick 24 x 2 Rotor)
Gekühlt Nr.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 12,2 in.
Außenhöhe (metrisch) 31 cm
Außenlänge (angloamerikanisch) 18,9 in.
Außenlänge (metrisch) 48 cm
Geräuschpegel <58 dB(A) (mit TX-150 Rotor); <61 dB(A) (mit Rotor MicroClick 24 x 2)
Sicherheitsmerkmale Auto-Lock Rotorwechselsystem, SMARTSpin Technologie zur Unwuchterkennung, zertifizierte aerosoldichte ClickSeal Deckel
Außenbreite (angloamerikanisch) 14,6 in.
Außenbreite (metrisch) 37 cm
Wirkleistung 310 w
Zertifizierung/Konformität IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-gelistet/CE-markiert/IVD-konform/Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Beschreibung Megafuge 8 Kleine Tischzentrifuge
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Reglertyp Mikroprozessor
Rotor inklusive No
Abmessungen (H x B x T) 12,2 x 14,6 x 18,9 in. (31 x 37 x 48 cm)
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion
Programmspeicher 4 Programme mit Direktwahltaste, mit Benennungsoption und Kennwortschutz verfügbar
Laufzeit 99 h 59 min, Dauerbetrieb
Produktlinie Megafuge
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 26,8 in.
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 2 (Standard und sanft)
Frequenz 50/60 Hz
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 67 cm
Rotor TX-150
Spannung 230 V