Learn More
Thermo Scientific™ HERAcell™ VIOS™160i CO2-Inkubator mit Zellfach™, 165 l
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Kammermaterial:
Gebürsteter Edelstahl
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator mit dem Thermo Scientific™ Cell Locker™ System kombiniert unsere führende Technologie mit einer innovativen, patentierten Lösung aus abnehmbaren, geschützten Kammern, die für eine verbesserte Kultivierungseffizienz und -sicherheit für empfindliche Kulturen wie Stammzellen und Primärzellen für moderne Anwendungen entwickelt wurde.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,8 cu. ft. |
| Datenausgabe | USB und optional 4 bis 20 mA |
| Beschreibung | Einzelne 165 L-Edelstahlkammer für Zellsperrsystem konfiguriert (Zellsperrkammern müssen gesondert bestellt werden) |
| Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Material | Edelstahl (18/8) |
| Sauerstoffregelung | Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C |
| Typ | CO2 Inkubator |
| Mehr anzeigen |