Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO2-Inkubator, 165 l
Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Marke: Thermo Scientific™ 50163008
Beschreibung
Zellkultur-Erfolg auf der ganzen Linie.Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag. Bessere Lösungen für das optimale Zellwachstum.Unsere CO2-Inkubatoren mit nicht korrosiven Innenkammern aus Edelstahl oder reinem Kupfer bieten die ideale In-vitro-Umgebung.
- 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
- Verstellbare, perforierte Einlegeböden
- Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
- Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
- Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
- In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
- Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
- Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
- Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
- Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
- 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
- Doppeltemperaturfühler zum Schutz vor Übertemperatur mit Betriebsreserve
- Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
- O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
- Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
- 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
- Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
- Sprachauswahl erleichtert die Bedienung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
5,8 cu. ft. | |
Zweifach gestapelte 165 l-Inkubatoren mit Stapeladapter und Rollenbasis | |
Elektropolierter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl (18/8) | |
<93% bei 37 °C | |
CO2 Inkubator | |
Dual Stack | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
USB und optional 4 bis 20 mA | |
165 l/Kammer | |
1 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm) |