Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubator, 240L, General Purpose
Artikelnummer. p-9658001 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16416639
Marke: Thermo Scientific™ 51032875
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Protect valuable samples while optimizing cell growth. Thermo Scientific™ Heracell™ 240i CO2 Incubators with copper or stainless steel chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they feature fast recovery characteristics and a convenient touchscreen user interface.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Kammer mit 240 l (8,4 cu. ft.) aus elektropoliertem Edelstahl oder Kupfer mit geringer Stellfläche, leicht stapelbar
  • Standard-Türanschlag rechts kann vor Ort leicht durch einen qualifizierten Servicetechniker gewechselt werden
  • Minimale, einfach zu reinigende Baugruppe, Innenkammer mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken ermöglicht einfache Reinigung
  • Ein in die Kammer integrierter Lüfter verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
  • Wahlweise mit TC(Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR(Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
  • Zwei Temperaturfühler mit Übertemperaturschutz
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir gewährleistet konstant eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
  • Wannenloses System bietet bis zu 5 Mal schnellere Rückgewinnungsraten als herkömmliche Systeme mit Wasserwannen
  • Der Wasserstandsensor zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist.
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90°C
  • Ein bedarfsgesteuerter Zyklus vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
  • Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck und erfordert kein Abnehmen von Sensoren oder anderen Komponenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8.4 ft.³
Datenausgabe RS232
Beschreibung Einzelner 240 L-Inkubator, Standardmodell
Kapazität (metrisch) 240 l
Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
O2-Konzentrationsbereich Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Sauerstoffregelung Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit <90 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Typ CO2-Inkubator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweck
Feuchtigkeitsquelle Integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (T x B x H) innen 23 x 23,9 x 26,4 in. (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Abmessungen (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 in. (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 178 lbs.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V