Learn More
Heptansäure, 98 %. Thermo Scientific Chemicals
27.30 € - 135.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 111-14-8 |
---|---|
Summenformel | C7H14O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.19 |
MDL-Nummer | MFCD00004426 |
InChI-Schlüssel | MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid |
PubChem CID | 8094 |
ChEBI | CHEBI:45571 |
IUPAC-Name | Heptansäure |
SMILES | CCCCCCC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10783351
|
Thermo Scientific Acros
164172500 |
250 mL | Glasflasche |
27.30 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10092000
|
Thermo Scientific Acros
164170010 |
1 L | Glasflasche |
62.40 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13468398
|
Thermo Scientific Acros
164170025 |
2.5 L | Glasflasche |
135.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
111-14-8 | |
130.19 | |
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N | |
8094 | |
Heptansäure |
C7H14O2 | |
MFCD00004426 | |
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid | |
CHEBI:45571 | |
CCCCCCC(=O)O |
Spezifikation
Heptanoic acid | |
111-14-8 | |
Weiß | |
223.0°C to 223.4°C | |
Echt | |
C7H14O2 | |
1.4210 to 1.4240 | |
02,338 | |
0.91 | |
Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents | |
CCCCCCC(=O)O | |
130.19 | |
CHEBI:45571 | |
130.19 | |
Pulver |
98% | |
-10.5°C | |
0.9100g/mL | |
>112°C | |
98% | |
CH3(CH2)5CO2H | |
MFCD00004426 | |
15,4695 | |
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid | |
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N | |
Heptansäure | |
8094 | |
3.40 mPa.s (30°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-838-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MJ1575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Heptanoic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.