Learn More
Heptansäure, 98 %. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468398
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-14-8
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00004426
InChI-Schlüssel MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
IUPAC-Name Heptansäure
SMILES CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -10.5°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 223.0°C to 223.4°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CO2H
Brechungsindex 1.4210 to 1.4240
Menge 2.5 L
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viskosität 3.40 mPa.s (30°C)
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver