Learn More
Heptakis-6-Bromo-6-Deoxy-β-Cyclodextrin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10105370
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin
CAS 53784-83-1
Schmelzpunkt 217°C to 221°C
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Summenformel C42H63Br7O28
MDL-Nummer MFCD00803289
Menge 500 mg
Synonym heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine
InChI-Schlüssel XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35-Heptakis(brommethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontan-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Molekulargewicht (g/mol) 1575.27
PubChem CID 11137055
Formelmasse 1575.28
Physikalische Form Pulver