Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % Artikelnummer.: 10411451
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 10411451
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10411451
Marke: Thermo Scientific Chemicals 215001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥98.5% (on anhydrous substance)
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % >