Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 11457837
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES [N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N′-(2-ethanesulfonsäure)] ist ein Allzweck-Puffer für die biologische Forschung. Zu seinen Anwendungen gehören Gewebekulturen, Phosphorylierung und Photophosphorylierung, fixative Transmissionselektronenmikroskopie, Proteinsynthese, da es die Bindung an nicht rezeptorfähige Materialien verhindert.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 99%