Learn More
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Häufig verwendetes Puffermedium
30.30 € - 475.00 €
Spezifikation
Extinktion | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
---|---|
Chemischer Name oder Material | HEPES |
CAS | 7365-45-9 |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 6.5 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10397023
|
Fisher BioReagents
BP310-100 |
100 g | Glasflasche |
30.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10756254
|
Fisher BioReagents
BP310-500 |
500 g | Poly-Flasche |
64.15 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10081113
|
Fisher BioReagents
BP310-1 |
1 kg | Poly-Flasche |
112.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10619163
|
Fisher BioReagents
BP310-5 |
5 kg | Poly-Eimer |
475.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.Spezifikation
0.01 max. (0.1M solution) at 280nm | |
7365-45-9 | |
5.0 to 6.5 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Pass Test | |
MFCD00006158 | |
15, 4689 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Molekularbiologie |
HEPES | |
Weiß | |
DNase-frei | |
≥99 % | |
C8H18N2O4S | |
Protease free | |
Wasserlöslich | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
23831 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
VORSICHT!
Notfallüberblick
Verursacht Augen-, Haut- und Atemwegsreizungen. Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Einen Arzt verständigen. Sofort mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen. Einen Arzt verständigen. An die frische Luft gehen. Versorgen Sie die Person bei schwerer Atmung mit Sauerstoff. Einen Arzt verständigen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt verständigen. Einen Arzt verständigen. .
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:1
Instabilität:1
Recommended Storage : RT
- HEPES