Learn More
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Häufig verwendetes Puffermedium
Marke:  Fisher BioReagents BP310-500
50.44 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10756254
  • 64.15 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
7365-45-9
5.0 to 6.5
500 g
DNase-, RNase- and Protease-Free
Pass Test
MFCD00006158
Protease free
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
23831
≥99%
HEPES
Weiß
Pulver/Feststoff
DNase-frei
≥99 %
C8H18N2O4S
Poly-Flasche
15, 4689
Wasserlöslich
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
Molekularbiologie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HEPES