Learn More
HEPES, ≥ 99 % (Trockenbasis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855158
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Schmelzpunkt ∼236°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 883043
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥99%