Learn More
HEPES, 1 M-Lösung, pH 7,3, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15624198
Marke: Thermo Scientific J16924AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Konzentration 1M Lösung
pH 7.3
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Verpackung Nalgene Flasche
Beilstein 883043
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Güte Molekularbiologie