Learn More
Hepatitis B Virus X antigen Antibody (X36C) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-22445-0.025mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18743114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 €
    200.55 € / 0.03 Milligramm
    Sparen 12.45 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hepatitis B Virus X antigen Monoclonal specifically detects Hepatitis B Virus X antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hepatitis B Virus X antigen
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
HBVgp3
Baculovirus expressed recombinant HBx.
0.025 mg
Primary
This antibody reacts with Virus.
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
X36C
Unconjugated
HBVgp3 X protein HBx, Hepatitis B Virus X Protein, Peptide X, pX, X protein
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
944566
Virus