missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Antibody (SE-1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB110-68095MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Monoclonal antibody specifically detects Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| SE-1 | |
| Flow Cytometry | |
| Hepatic cells, Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells, HSE, SE1, Sinusoidal Endothelial Cells | |
| Rat Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur