Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) HEPA-Kapsel mit Versapor™ Membran
Die Kapsel sorgt für hocheffiziente, partikelfreie Luft (HEPA).
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12144
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Die poröse Membran liefert hohe Luftdurchflussraten bei niedrigem Differentialdruck und verlängert die Filterlebensdauer
- Für die Rückhaltung von partikelfreier Luft von 99,97 % von 0,3 μm DOP-Aerosol
- Nur für Laboranwendungen
Spezifikation
Acryl-Copolymer auf Vlieslage | |
Steril | |
3/8 Zoll FNPT und Schlauchanschluss |
1,2 μm | |
860 cm2 |