Learn More
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
- Für Kolben in verschiedenen Größen
- Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Beschreibung | Passt auf 135 mm-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Heizplatte der Serie 6 |
| Typ | Schüssel |