Learn More
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
Marke:  Velp Scientifica™ A00000330
Artikelnummer. 15885201
  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Kolben in verschiedenen Größen
  • Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Passt auf 135 mm-Platte
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Schüssel