Learn More
Hämin (Schwein), ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hämin wird in Zellschutz- und Kontrollmechanismen verwendet. Es stimuliert die Synthese von Globulin. Es wird auch zur Untersuchung der Bakterienstämme und Wachstumsbedingungen, in den Kolonie-Kurzzeit-Assays und Zelltransfektionen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Behandlung der Symptome verschiedener Porphyrien verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von Agarmedium für die Bakterienkultur verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniak, Trimethylamin, p-Toluidin und Dimethylanilin. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Hämin wird in Zellschutz- und Kontrollmechanismen verwendet. Es stimuliert die Synthese von Globulin. Es wird auch zur Untersuchung der Bakterienstämme und Wachstumsbedingungen, in den Kolonie-Kurzzeit-Assays und Zelltransfektionen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Behandlung der Symptome verschiedener Porphyrien verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von Agarmedium für die Bakterienkultur verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniak, Trimethylamin, p-Toluidin und Dimethylanilin. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hemin (porcine) |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5229914 |
Merck Index | 14,4644 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute ammonia,trimethylamine,p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water |
IUPAC-Name | 3-[18-(2-Carboxyethyl)-8,13-Bis(Ethenyl)-3,7,12,17-Tetramethyl-23H-Porphyrin-21-id-2-yl]Propansäure;Eisen;Hydrochlorid |
Formelmasse | 651.95 |
Reinheit (%) | ≥98% |